Print…
Histamine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
H0146-1G H0146-25G H0146-5G
TCIAH0146-1GEA 16 EUR
TCIAH0146-1G TCIAH0146-25G TCIAH0146-5G
Histamine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Histamine dihydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁Cl₂N₃
Peso Molecular: 184.07 g/mol
Ponto de Fusão: 246°C
Número MDL : MFCD00012703
Número CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4
Merck Index: 14,04719
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73400fb706302a4908515c9ceee79ebfa1027d16&vid=73400fb706302a4908515c9ceee79ebfa1027d16&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency