Print…
Histamine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
SIAL53300-25GEA 291 EUR
SIAL53300-25G SIAL53300-1G SIAL53300-5G
Histamine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Histamine dihydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁Cl₂N₃
Peso Molecular: 184,07 g/mol
Número MDL : MFCD00012703
Número CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4