Print…
Histamine dihydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
150620050 150620250 150621000 150625000
ACRO150620050EA 92.3 EUR
ACRO150620050 ACRO150620250 ACRO150621000 ACRO150625000
Histamine dihydrochloride 99%
Histamine dihydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁Cl₂N₃
Peso Molecular: 184.07 g/mol
Ponto de Fusão: 249…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012703
Número CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %