Print…
2-Aminoimidazole hemisulphate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
H25999.03 H25999.09
H25999.03EA 42.7 EUR
H25999.03 H25999.09
2-Aminoimidazole hemisulphate 98%
2-Aminoimidazole hemisulphate
Purity: 98% CAS No.: 1450-93-7 Molecular Formula: C6H10N6.0.5H2SO4 Formula Weight: 215.22 Odour: Odourless Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 4726750 MDL No.: MFCD00013162
Fórmula: C₆H₁₂N₆O₄S
Peso Molecular: 264.26 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 270 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013162
Número CAS: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9