1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecane, 1,4-Cyclohexanedione bis(ethylene acetal), 1,4-Cyclohexanedione bisethylene ketal
B20784.09
B20784.30
B20784.09EA
51.3
EUR
B20784.09
B20784.30
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan ≥99%
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan
Purity: 99%
CAS No.: 183-97-1
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.23
Melting Point: 79-80°
Boiling Point: 75-85°/0.5mm
MDL No.: MFCD00010851
Fórmula:
C₁₀H₁₆O₄ Peso Molecular: 200.23 g/mol Ponto de ebulição: 75…85 °C (0.5 mmHg) Ponto de Fusão: 79…80 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010851 Número CAS: 183-97-1 |