Print…
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H35114.MD H35114.03
H35114.MDEA 0 EUR
H35114.MD H35114.03
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de ebulição: 148 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02251330
Número CAS: 934-37-2