6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H34453.03
H34453.06
H34453.03EA
37.9
EUR
H34453.03
H34453.06
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥98%
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 6188-23-4
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 78-80°
MDL No.: MFCD06496200
Fórmula:
C₇H₅BrN₂ Ponto de Fusão: 78…80 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06496200 Número CAS: 6188-23-4 |