5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H33240.03
H33240.09
H33240.03EA
68.8
EUR
H33240.03
H33240.09
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Purity: 97+%
CAS No.: 69214-09-1
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 61-64°
MDL No.: MFCD08275698
Fórmula:
C₇H₅BrN₂ Ponto de Fusão: 61…64 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08275698 Número CAS: 69214-09-1 |