Print…
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
C2328-25G C2328-5G
TCIAC2328-25GEA 142 EUR
TCIAC2328-25G TCIAC2328-5G
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one ≥98.0% (por GC)
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
Fórmula: C₁₁H₁₈O₃
Número MDL : MFCD00006652
Número CAS: 69225-59-8
EINECS: 273-918-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebcef45e7935fc62db545bb42d31d8ab01784790&vid=ebcef45e7935fc62db545bb42d31d8ab01784790&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C