Print…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-Cyclohexanedione monoethylene ketal
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
274879-100G 274879-25G 274879-5G
SIAL274879-100GEA 662 EUR
SIAL274879-100G SIAL274879-25G SIAL274879-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one, Sigma-Aldrich®
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Fórmula: C₈H₁₂O₃
Peso Molecular: 156.18 g/mol
Número MDL : MFCD00010214
Número CAS: 4746-97-8