Print…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
235640250 235641000
ACRO235640250EA 66.9 EUR
ACRO235640250 ACRO235641000
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Fórmula: C₈H₁₂O₃
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010214
Número CAS: 4746-97-8
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %