Print…
1-Pyrenebutyric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1213-1G P1213-5G
TCIAP1213-1GEA 86 EUR
TCIAP1213-1G TCIAP1213-5G
1-Pyrenebutyric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Pyrenebutyric acid
Fórmula: C₂₀H₁₆O₂
Número MDL : MFCD00004141
Número CAS: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a147f7eb827fb41aeb61d33e148290c6b0357fb&vid=6a147f7eb827fb41aeb61d33e148290c6b0357fb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C