Print…
1-Pyrenebutyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
257354-1G 257354-5G
SIAL257354-1GEA 179 EUR
SIAL257354-1G SIAL257354-5G
1-Pyrenebutyric acid, Sigma-Aldrich®
1-Pyrenebutyric acid
Fórmula: C₂₀H₁₆O₂
Número MDL : MFCD00004141
Número CAS: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7