1-Pyrenebutyric acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A17760.06
A17760.03
A17760.06EA
187
EUR
A17760.06
A17760.03
1-Pyrenebutyric acid ≥97%
1-Pyrenebutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 3443-45-6
Molecular Formula: C20H16O2
Formula Weight: 288.35
Melting Point: 184-186°
Beilstein Reference: 2140554
Fórmula:
C₂₀H₁₆O₂ Ponto de Fusão: 184…186 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004141 Número CAS: 3443-45-6 EINECS: 222-354-7 |