Print…
1-Pyrenebutyric acid 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
418510050 418510010
ACRO418510050EA 205 EUR
ACRO418510050 ACRO418510010
1-Pyrenebutyric acid 97+%
1-Pyrenebutyric acid
Fórmula: C₂₀H₁₆O₂
Ponto de Fusão: 185…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004141
Número CAS: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
HPLC ≥97.0 %