Print…
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
L14033.03 L14033.06
L14033.03EA 42.7 EUR
L14033.03 L14033.06
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether ≥98%
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether
Purity: 98+% CAS No.: 16495-13-9 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 130°/0.1mm Beilstein Reference: 5246495 Optical Rotation: +5.1° (c=5 in toluene) MDL No.: MFCD00054428
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164.20 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C (0.1 mmHg)
Densidade: 1.072
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054428
Número CAS: 16495-13-9