Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
(R)-2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
B2238-1G
B2238-25G
B2238-5G
TCIAB2238-1GEA
16
EUR
TCIAB2238-1G
TCIAB2238-25G
TCIAB2238-5G
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether ≥98.0% (por GC)
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₂ Peso Molecular: 164.20 g/mol |
Número MDL :
MFCD00068409 Número CAS: 14618-80-5 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -13.0 to -18.0 deg (neat) |