Print…
Benzyl glycidyl ether ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
B2108-25G B2108-5G
TCIAB2108-25GEA 76 EUR
TCIAB2108-25G TCIAB2108-5G
Benzyl glycidyl ether ≥97.0% (por GC)
Benzyl glycidyl ether
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164.2011 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00068664
Número CAS: 2930-05-4
EINECS: 220-899-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3075e6d87bf9c2ff9c7cdb1e2f1c0e18693656e0&vid=3075e6d87bf9c2ff9c7cdb1e2f1c0e18693656e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %