Print…
Benzyl glycidyl ether, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
469785-25ML 469785-5ML
SIAL469785-25MLEA 203 EUR
SIAL469785-25ML SIAL469785-5ML
Benzyl glycidyl ether, Sigma-Aldrich®
Benzyl glycidyl ether
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Número MDL : MFCD00068664
Número CAS: 2930-05-4
EINECS: 220-899-5