Print…
VWR® Counter-Pen™ Cell Counter
Fornecedor: VWR Collection
710-0859EA 16.2 EUR
710-0859 710-0858
VWR® Counter-Pen™ Cell Counter
Contadores de colónias
Counter-Pen é uma combinação de marcador e contador digital projetado para o laboratório e a fábrica. Cada vez que uma marca preta é feita com a caneta de feltro, um bipe soa automaticamente e o LCD exibe as contagens.
  • O toque, o som e a contagem ocorrem simultaneamente
  • Áudio/visual conta até 99999 com botão de reinicialização
  • Chave liga/desliga
Usado para contar o crescimento de células em placas de Petri, peças de inventário e amostras de contagem recebidas. Com tampa de caneta. Impossível cometer um erro, mesmo quando interrompido - as marcasMais informação do produto