Print…
Cilindros de medição, formato alto, classe B, vidro borossilicato
Fornecedor: Kavalier
632432151546 632432151130
KAVA632432151546EA 224 EUR
KAVA632432151546 KAVA632432151130
Cilindros de medição, formato alto, classe B, vidro borossilicato
Provetas Provetas graduadas
Borosilicate glass 3.3, tall form, class B.
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Amber graduations