Print…
Frascos, em forma de pêra, com rolha de vidro esmerilada padrão
Fornecedor: Kavalier
632426372250 632426372025
KAVA632426372250EA 642 EUR
KAVA632426372250 KAVA632426372025
Frascos, em forma de pêra, com rolha de vidro esmerilada padrão
Balões Balões em Forma de Pêra
Borosilicate glass 3,3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
The conical geometry makes them ideal for small-scale reactions.