Print…
Unidade de extracção com anexo de secagem, LiChrolut®
Fornecedor: Merck
1.19851.0001 1.19852.0001 1.19874.0001
1.19851.0001EA 2310 EUR
1.19851.0001 1.19852.0001 1.19874.0001
Unidade de extracção com anexo de secagem, LiChrolut®
Extractores Extractores Soxhlet e do tipo Soxhlet
Todos os passos individuais associados com a extracção em fase sólida pode ser realizada utilizando a unidade de extracção LiChrolut®. Esta unidade de vidro transparente e adequada para vácuo, pode ser utilizada para preparar simultaneamente até 12 amostras.
  • Controle do vácuo através de um manómetro localizado na frente
  • Definição individual e fácil das várias taxas de fluxo utilizando válvulas
Fornecimento: Fornecido com 1 tampa com 12 válvulas standard, 1 câmara de vidro com medidor de vácuo e válvula, 12 cânulas de aço inoxidável, 1 rack (placa de base com 3 barras de apoio, placa central, placa de topo, com 10 milímetros e 12 grampos), 1 rack para balões volumétricos, 1 rack para tubos de ensaio de 16 milímetros, 1 rack para vials de autosampler.