Print…
Adenosina 5'-difosfato de sal dissódico (sal dissódico ADP) dihidratado 98,0 N_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
A0626-1G A0626-100MG
TCIAA0626-1GEA 79 EUR
TCIAA0626-1G TCIAA0626-100MG
Adenosina 5'-difosfato de sal dissódico (sal dissódico ADP) dihidratado 98,0 N_ASSAY_METHOD
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) dihydrate
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂·2H₂O
Peso Molecular: 471.167 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00066635
Número CAS: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fc7f318788657ba451b856ce7441152cd29aa03&vid=705b8b31988b452b8808b46d436a545c609abc03&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -32.0 deg (C=0.5, 0.5mol/L Na2HPO4 sol.)
Water max. 10.0 %