Print…
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (S)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, (2S)-(-)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid
T1741-1G T1741-25G T1741-5G
TCIAT1741-1GEA 16 EUR
TCIAT1741-1G TCIAT1741-25G TCIAT1741-5G
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Fórmula: C₅H₈O₃
Ponto de Inflamação: 139°C
Número MDL : MFCD00272639
Número CAS: 87392-07-2
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3eea230ddbe1b563ac429e115cafaac86db6b4b3&vid=3eea230ddbe1b563ac429e115cafaac86db6b4b3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -20.0 deg (neat)