Print…
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55685.06 H55685.14
H55685.06EA 245 EUR
H55685.06 H55685.14
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine ≥97%
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₄Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 124…128 °C (0,02 mmHg)
Densidade: 1,225
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407488
Número CAS: 55513-17-2