Print…
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, Diethyl 1,1-cyclopropane dicarboxyliate
H56568.03 H56568.06 H56568.14
H56568.03EA 38.6 EUR
H56568.03 H56568.06 H56568.14
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Fórmula: C₉H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 94…96 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,055
Ponto de Inflamação: 87 °C (189 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001283
Número CAS: 1559-02-0
EINECS: 216-321-6