Acrilato de metilo ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Acrylic acid methyl ester
Estabilização:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0145-25ML
A0145-500ML
TCIAA0145-25MLEA
16
EUR
TCIAA0145-25ML
TCIAA0145-500ML
Acrilato de metilo ≥99.0% (por GC) estabilizada
Acrilato de metilo
Fórmula:
C₄H₆O₂ Ponto de ebulição: 80°C Ponto de Inflamação: -1°C |
Número MDL :
MFCD00008627 Número CAS: 96-33-3 EINECS: 202-500-6 UN: 1919 ADR: 3,II Merck Index: 14,06011 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |