Print…
Acrilato de butilo ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: n-Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
A0142-25ML A0142-500ML
TCIAA0142-25MLEA 16 EUR
TCIAA0142-25ML TCIAA0142-500ML
Acrilato de butilo ≥99.0% (por GC) estabilizada
Acrilato de butilo
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Peso Molecular: 128.17 g/mol
Ponto de Inflamação: 40°C
Número MDL : MFCD00008809
Número CAS: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=354f5004260ab2c1d7e5075cff45e6688db6d027&vid=354f5004260ab2c1d7e5075cff45e6688db6d027&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %