Print…
Ácido fórmico ~98% (por análise titulométrica), LC-MS Ultra aditivo de eluente, testado para UHPLC-MS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Aminic Acid, Methanoic acid
14265-1ML 14265-2ML
14265-1MLEA 72.94 EUR
14265-1ML 14265-2ML
Ácido fórmico ~98% (por análise titulométrica), LC-MS Ultra aditivo de eluente, testado para UHPLC-MS, Fluka™
Ácido fórmico
Fórmula: HCO₂H
Peso Molecular: 46.03 g/mol
Ponto de ebulição: 100.4 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1.22 g/cm3 (20 °C)
Ponto de Inflamação: 49.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003297
Número CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 97.5 %
Suitability for the LC-MS complying
Non-volatile matter Max. 20 ppm
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.05 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.2 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.05 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.05 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 10 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
APHA Max. 15
Appearance of the solution complying
Autoignition Temperature 1004 °F