Print…
Manganese(III) acetate dihydrate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetic acid manganese (III) salt dihydrate, Manganese triacetate dihydrate
47050.04 47050.09 47050.18
47050.04EA 129 EUR
47050.04 47050.09 47050.18
Manganese(III) acetate dihydrate ≥97%
Manganese(III) acetate dihydrate
Fórmula: (H₃CCOO)₂Mn·2H₂O
Peso Molecular: 209.06 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150022
Número CAS: 19513-05-4
EINECS: 213-602-5