Print…
Acrilato de etilo ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Acrylic acid-ethyl ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
A0143-25ML A0143-500ML
TCIAA0143-25MLEA 16 EUR
TCIAA0143-25ML TCIAA0143-500ML
Acrilato de etilo ≥99.0% (por GC) estabilizada
Acrilato de etilo
Fórmula: C₅H₈O₂
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Inflamação: 8°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009188
Número CAS: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN: 1917
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03759
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c8b7effa801d2ca885ddbf447ff282a2c0db259&vid=7c8b7effa801d2ca885ddbf447ff282a2c0db259&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %