Cloreto de estrôncio hexahidratado 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
194122500
194120010
ACRO194122500EA
53.1
EUR
ACRO194122500
ACRO194120010
Cloreto de estrôncio hexahidratado 99%, extra puro
Cloreto de Estrôncio hexahidratado
Fórmula:
SrCl₂·6H₂O Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 115 °C Densidade: 1,93 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149865 Número CAS: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Merck Index: 13,08920 |
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Barium (Ba) | ≤0.1 % |
Calcium (Ca) | ≤0.1 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |