Print…
4-Methoxybenzyl mercaptan ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Methoxy-α-toluenethiol, p-Methoxytoluene-α-thiol
M1165-25G M1165-5G
TCIAM1165-25GEA 143 EUR
TCIAM1165-25G TCIAM1165-5G
4-Methoxybenzyl mercaptan ≥98.0% (por GC)
4-Methoxybenzyl mercaptan
Fórmula: C₈H₁₀OS
Ponto de ebulição: 126°C
Densidade: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004871
Número CAS: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc62e864cfb13a31f4eaa75743590f17099479f&vid=4bc62e864cfb13a31f4eaa75743590f17099479f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %