2-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
F0795-25G
F0795-5G
TCIAF0795-25GEA
140
EUR
TCIAF0795-25G
TCIAF0795-5G
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula:
C₆H₄ClFO₂S Ponto de ebulição: 127°C Densidade: 1,47 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00042285 Número CAS: 2905-21-7 UN: 3261 ADR: 8,II |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |