Print…
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
C2553-5G C2553-25G
TCIAC2553-5GEA 27 EUR
TCIAC2553-5G TCIAC2553-25G
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Peso Molecular: 229.06 g/mol
Número MDL : MFCD03094234
Número CAS: 351003-48-0
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acd4dcc0067afd89d66e17457b9ab119d25597af&vid=acd4dcc0067afd89d66e17457b9ab119d25597af&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %