Print…
Acrilamida ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0139-25G A0139-500G
TCIAA0139-25GEA 16 EUR
TCIAA0139-25G TCIAA0139-500G
Acrilamida ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Acrilamida
Fórmula: C₃H₅NO
Ponto de ebulição: 125°C
Ponto de Fusão: 84,5 °C
Densidade: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008032
Número CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&vid=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency