Print…
4-Methylmorpholine 99.5%, AcroSeal®, purificado por redestilação
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: NMM, N-Methylmorpholine
432800010 432801000
432800010.EA 79.2 EUR
432800010. 432801000.
4-Methylmorpholine 99.5%, AcroSeal®, purificado por redestilação
4-Methylmorpholine
Fórmula: C₅H₁₁NO
Peso Molecular: 101.15 g/mol
Ponto de ebulição: 115…116 °C (750 mmHg)
Ponto de Fusão: –65 °C
Densidade: 0.92 g/cm³
Ponto de Inflamação: 14 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006175
Número CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA