Print…
Magnésio ≥99.95% (baseado nos metais), hastes 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
47073.KF 47073.KJ 47073.KM
47073.KFEA 81.5 EUR
47073.KF 47073.KJ 47073.KM
Magnésio ≥99.95% (baseado nos metais), hastes 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Magnésio
Fórmula: Mg
Ponto de ebulição: 1107 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 651 °C
Densidade: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085308
Número CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675