Print…
Óxido de cobre (I) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Óxido cuproso
A14436.0E A14436.36
A14436.0EEA 193 EUR
A14436.0E A14436.36
Óxido de cobre (I) ≥97%
Óxido de cobre (I)
Purity: 97% CAS No.: 1317-39-1 Molecular Formula: Cu2O Formula Weight: 143.08 Odour: Odourless Melting Point: 1235° Boiling Point: 1800° dec. Merck Reference: 14,2664 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010974
Fórmula: Cu₂O
Peso Molecular: 143.09 g/mol
Ponto de ebulição: 1800 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 1235 °C
Densidade: 6.0
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010974
Número CAS: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02694