Print…
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: [3-(Benzyloxy)propyl]triphenylphosphonium Bromide
H55754.06 H55754.14
H55754.06EA 171 EUR
H55754.06 H55754.14
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₈H₂₈BrOP
Peso Molecular: 491.41 g/mol
Ponto de Fusão: 153…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191781
Número CAS: 54314-85-1