Print…
Methyl-4-phenylbenzoate 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: p-Phenylbenzoic acid-OMe, Methyl biphenyl-4-carboxylate, Methyl [1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
A13430.06 A13430.18
A13430.06EA 39.3 EUR
A13430.06 A13430.18
Methyl-4-phenylbenzoate 98
Methyl-4-phenylbenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 720-75-2 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Odour: Odourless Melting Point: 116-119° Beilstein Reference: 1954046 MDL No.: MFCD00017200
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Peso Molecular: 212.25 g/mol
Ponto de Fusão: 116…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017200
Número CAS: 720-75-2
EINECS: 211-954-4