Print…
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
370920050 370920250
ACRO370920050EA 114 EUR
ACRO370920050 ACRO370920250
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene 95%
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Fórmula: C₁₀H₁₀Br₄
Ponto de Fusão: 156…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009664
Número CAS: 15442-91-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
HPLC ≥94 %