5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
H1179-1G
H1179-5G
TCIAH1179-1GEA
73
EUR
TCIAH1179-1G
TCIAH1179-5G
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fórmula:
C₉H₁₀O₄ Ponto de ebulição: 180°C |
Número MDL :
MFCD00010442 Número CAS: 29865-90-5 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 64.0 to 68.0 deg-C |