Print…
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
H1326-5G H1326-1G
TCIAH1326-5GEA 496 EUR
TCIAH1326-5G TCIAH1326-1G
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Número MDL : MFCD01407645
Número CAS: 22080-96-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bed319c4a21e1a9df0d3d42412f0e8d80f6cb5a&vid=3bed319c4a21e1a9df0d3d42412f0e8d80f6cb5a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %