4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25500.14
B25500.06
B25500.14EA
265
EUR
B25500.14
B25500.06
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde ≥98%
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 31558-41-5
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 132-135°
MDL No.: MFCD00156964
Fórmula:
C₉H₉BrO₃ Ponto de Fusão: 132…135 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00156964 Número CAS: 31558-41-5 |