4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
L19721.03
L19721.06
L19721.03EA
47.9
EUR
L19721.03
L19721.06
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 39234-83-8
Molecular Formula: C7H3ClF3NO4S
Formula Weight: 289.62
Melting Point: 63-65°
Beilstein Reference: 2880842
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094387
Fórmula:
C₇H₃ClF₃NO₄S Peso Molecular: 289.62 g/mol Ponto de Fusão: 63…65 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03094387 Número CAS: 39234-83-8 UN: 3261 ADR: 8 II |