Print…
Etilamina 2 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
395072-100ML 395072-800ML
SIAL395072-100MLEA 120 EUR
SIAL395072-100ML SIAL395072-800ML
Etilamina 2 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Etilamina
Fórmula: C₂H₇N
Número MDL : MFCD00008160
Número CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7