Print…
Etilamina 2 mol/l em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
370251000 370258000
370251000.EA 71 EUR
370251000. 370258000.
Etilamina 2 mol/l em THF, AcroSeal®
Etilamina
Fórmula: C₂H₇N
Densidade: 0,861 g/cm³
Ponto de Inflamação: –34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008160
Número CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M