3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32137.03
H32137.06
H32137.03EA
126
EUR
H32137.03
H32137.06
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 328956-61-2
Molecular Formula: C6H5BClFO2
Formula Weight: 174.37
MDL No.: MFCD06801741
Fórmula:
C₆H₅BClFO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06801741 Número CAS: 328956-61-2 |